Documents
P5481
Sigma-Aldrich
Boîtes de Pétri, polystyrène
size 60 mm × 15 mm
Synonyme(s) :
petri dish, petri plate, petri plates
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.14
Matériaux
circles
polystyrene
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
disposable
lid
Optically clear with consistently flat bottoms
Conditionnement
pack of 500 ea
Capacité de la boîte
~40 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
60 mm
Taille
60 mm × 15 mm
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Ces boîtes sont conçues pour pouvoir être facilement ouvertes et fermées d'une seule main. La base et le couvercle présentent une arête carrée qui sécurise la prise en main. Grâce à la longueur et la forme évasée de sa jupe, le couvercle peut être facilement retiré et remplacé. Ces boîtes comportent trois nervures d'aération sur le dessous du couvercle pour éviter l'accumulation de condensation.
  • Boîtes de Pétri standard optimisées pour l'automatisation
  • Surface de visualisation transparente sur le couvercle et la base
  • Boîtes de Pétri en polystyrène jetables (à usage unique) pour analyses microbiologiques classiques
  • Fabriquées par moulage de polystyrène de qualité médicale vierge
  • Translucides
  • Radiostérilisées
  • Stérilité garantie jusqu'à l'ouverture de la pochette
  • Les nervures d'aération assurent la circulation d'air et limitent la condensation pendant l'incubation
  • Le couvercle à jupe évasée et les arêtes carrées permettent de travailler facilement d'une seule main, en particulier avec des gants
Attention : Ces boîtes soient en polystyrène et non en verre. Leurs parois peuvent donc être plus minces. Cela entraîne une différence de diamètre extérieur d'environ 10 mm.
Les clients ont également consulté
Francisca Ribeiro et al.
Environmental science & technology, 54(15), 9408-9417 (2020-07-10)
Microplastic contamination of the marine environment is widespread, but the extent to which the marine food web is contaminated is not yet known. The aims of this study were to go beyond visual identification techniques and develop and apply a
Md Hossen Ali et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-20)
Application of the nanopriming technique to alleviate seed dormancy has shown promising results in various agricultural crop species. However, there is a dearth of knowledge regarding its potential use in native peatland boreal forest species to alleviate seed dormancy and
Laura Ramalho et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 31(12), 129-129 (2020-12-01)
In this paper, we created a dynamic adhesive environment (DAE) for adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (ADMSCs) cultured on smart thermo-responsive substrates, i.e., poly (N-isopropyl acrylamide) (PNIPAM), via introducing periodic changes in the culture temperature. We further explored the particular