BR455743
BRAND® Petri dish, glass
with lid, soda-lime glass, dish H 20 mm, diam. 100 mm , lid
Synonyme(s) :
Dishes, Glass, Petri Dishes
59,50 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
About This Item
59,50 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
soda-lime glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 455743
Diamètre
100 mm , lid
H de la boîte/du bol/du plat
20 mm
Capacité de la boîte
~150 mL
Type de liaison
non-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- BRAND® Petri dishes are manufactured from excellent quality soda-lime glass with superior finishing.
- The base and cover of the dishes are flat without any bubbles and streaks.
- Features flame polished cut edges.