Principaux documents
Z568546
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice trap
with SafetyBarb® tubing connectors, joint: ST/NS 24/40
1 EA
978,00 $
978,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
978,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
978,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Diam. × L
90 mm × 250 mm
Diam. du réservoir
50 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany