Principaux documents
Z422282
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser for Büchi® rotary evaporators
with glass stopcock
1 EA
1 250,00 $
1 250,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 250,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
VB.02
1 250,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
male joint SJ35/20
Plage de mesure du volume
500 mL (dry ice reservoir)
Catégories apparentées
Description générale
Für Büchi Rotationsverdampfer R110, R114, R124, und R151. Mit modifiziertem Zuflußrohr, zum Entleeren während der Destillation.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG