Principaux documents
Z164038
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 24/40
1 EA
536,00 $
536,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
536,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
536,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
H totale
310 mm
Réfrigérant à glace sèche, L × diam.
250 mm × 80 mm
Catégories apparentées
Description générale
For reactions using low-boiling solvents.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC