Documents
Z164046
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Joint
joint: ST/NS14/20
H totale
310 mm
Réfrigérant à glace sèche, L × diam.
250 mm × 60 mm
Catégories apparentées
Description générale
For reactions using low-boiling solvents.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC