Principaux documents
Z422347
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser trap
Overall H 470 mm, reservoir capacity 500 mL
1 EA
1 180,00 $
1 180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 180,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
H totale
470 mm
Capacité du réservoir
500 mL
Catégories apparentées
Description générale
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC