Documents
Z562238
Platinum crucible
micro, capacity 5 mL
Synonyme(s) :
crucibles
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
platinum
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Birmingham metals BMC4
Hauteur
22 mm
Larg. du fond
12.0 mm
Capacité
5 mL
dish diam. × H
20.5 mm × 22 mm , Base 22 mm
Larg. de la partie supérieure
20.5 mm
Poids
7 g+/- 5%