Principaux documents
Z562041
Platinum crucible
standard, capacity 15 mL
Synonyme(s) :
crucibles
1 EA
2 320,00 $
2 320,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 320,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
2 320,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
platinum
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Birmingham metals BC4
Capacité
15 mL
Diam. de la boîte × Hauteur
29 mm × 33 mm , Base 17.5 mm
Poids
11.5 g+/- 5%
Application
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Caractéristiques et avantages
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.