Principaux documents
Z247634
Coors high-alumina crucible
High form, capacity 50 mL
Synonyme(s) :
High-Alumina Crucible
1 EA
82,40 $
82,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
82,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
82,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 65504
Hauteur
47 mm
Capacité
50 mL
Diam. de la partie supérieure
48 mm
Description générale
Made of 99.8% pure, recrystallized aluminum oxide for high resistance to chemical attack. For use in reducing and oxidizing atmospheres and refractory metals (such as molybdenum, platinum, rhodium, tungsten, tantalum, and iridium). O.D. dimension tolerance is +/-5%. Max. use temp. (no load): 1,750 °C.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.