Principaux documents
Z685402
Platinum combustion boat
capacity 6 mL, with handle
1 EA
2 220,00 $
2 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 220,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
2 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Birmingham metals
L × l × P
60 mm × 13 mm × 10 mm
Capacité
6 mL