Principaux documents
Z293016
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Synonyme(s) :
Glass-Based TLC Plates
50 EA
356,00 $
356,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 EA
356,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110504
Nomenclature NACRES :
NC.07
356,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.05729.0001
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
10 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
250 μm
Plaque/Plateau, L × l
10 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Informations légales
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany