Z292974
TLC Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator: no
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.05721.0001
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
250 μm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter