Documents
Z245380
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 100 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
subdivision 10 mL
Conditionnement
pkg of 100 ea
H × D.E.
72 mm × 58 mm
Capacité
100 mL
Description générale
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2