Principaux documents
CLS430179
Corning® polypropylene beaker
sterile, size 250 mL , beaker, container and lid, case of 100
Synonyme(s) :
plastic beakers, polypropylene beakers, storage containers
100 EA
414,00 $
414,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
414,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.13
414,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
natural polypropylene (beaker)
orange high-density polyethylene (snap cap)
Stérilité
sterile
sterile
Caractéristiques
container and lid
Conditionnement
pack of 1
case of 100
Fabricant/nom de marque
Corning 430179
Taille
250 mL , beaker
Description générale
Corning flexible polypropylene container with snap-on polyethylene lid serves as a beaker or storage container.
  • Container is graduated in both millilitres and ounces
  • Certified nonpyrogenic
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.