Documents
Z245429
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
Disposable containers, Plastic beakers
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
subdivision 50 mL
Conditionnement
pkg of 100 ea
H × D.E.
145 mm × 115 mm
Capacité
1,000 mL
Description générale
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Autres remarques
Browse all plastic beakers