Principaux documents
BR91224
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 100 mL, with graduation
Synonyme(s) :
Beakers, Glass
10 EA
161,00 $
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
161,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
with graduation
Fabricant/nom de marque
BRAND 91224
Volume
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
  • BRAND® glass beaker with spout, low form is made of Borosilicate glass 3.3. DIN EN ISO 3819.
  • Beakers are graduated and have a spout.
  • Available as 10 units per pack with each beaker measuring 100 mL nominal volume.
  • Height 70 mm with an outer diameter of 50 mm.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG