Principaux documents
Z245372
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 50 mL
1 PKG
85,80 $
85,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
85,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
85,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
subdivision 5 mL
Conditionnement
pkg of 100 ea
H × D.E.
57 mm × 49 mm
Capacité
50 mL
Description générale
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Autres remarques
Browse all plastic beakers