Principaux documents
CLS1000P250
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 250 mL
Synonyme(s) :
Corning container
6 EA
63,60 $
63,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
63,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116155
Nomenclature NACRES :
NB.43
63,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduations (50 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1000P-250
H × D.E.
94 mm × 67 mm
Taille
250 mL
Description générale
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.