Z186724
Atomizer bulb
useful for priming liquid-transfer lines
Synonyme(s) :
priming bulk
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
rubber bulb
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
205A
Diamètre
53 mm
Volume
75 mL
Catégories apparentées
Description générale
Rubber bulb with hard-rubber valves. Useful for priming liquid-transfer lines.