Principaux documents
HS20631B
Sigma-Aldrich
Vacuum Bulb Without Tubing
capacity 85 mL, black
1 EACH
29,70 $
29,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
29,70 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
29,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black
natural rubber
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS20631B
Long. × D.E. × diam.
137 mm (5.4 in.) × 53 mm (2.1 in.) × 7.4 mm (0.3 in.), (hold diam.)
Capacité
85 mL
Description générale
The vacuum/pressure bulb is ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus.
Caractéristiques et avantages
  • Ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus
  • Constructed of natural rubber
  • 85 mL volume, 0.3 in hole dia. (7.4 mm hole dia.)
  • Two rubber valves with PVC connections (tubing not supplied)