This natural rubber filler has a 1/4 in. or 6.35 mm diameter opening and will accommodate pipettes up to 50 mL. The 4.79 mm diameter pipette would not be suitable.
Z136468
Pipette fillers
red natural rubber bulb type
57,60 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
About This Item
57,60 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
red natural rubber bulb
Fabricant/nom de marque
RED-001
Les clients ont également consulté
-
Does Z136468 pipette filler fit 10 ml (7.87mm diameter) and 1 ml (4.79 mm diameter) pipettes