Principaux documents
Z148717
Supelco
Plaques CCM Sigma-Aldrich®
chiral-silica gel matrix, L × W 20 cm × 20 cm, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110504
Matériaux
chiral-silica gel matrix
glass support
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
250 μm
Taille des particules
10 μm
Description générale
Plaques de chromatographie sur couche mince (CCM) pour adsorption, partition et échange d′ions. Choix entre six milieux et supports en verre, polyester et aluminium. Les couches d′adsorbant à base de silice Sigma-Aldrich contiennent un liant polymérique; les plaques au silica gel de haute pureté contiennent un liant gypse/polymère.
  • Silica gel-pour les séparations faiblement polaires à très polaires, porosité 60 A
  • Silica gel de haute pureté-lavé à l′acide pour la séparation des aflatoxines
  • Cellulose-pour la chromatographie de partition(Cellulose SigmaCell Type 100)
  • Cellulose PEI-pour la séparation des anions faibles(amino-acides, peptides. Les plaques PEI sont susceptibles de virer un jaune pale, ce qui affecte les séparations. Les plaques pré-développées dans l′eau distillée minimisent l′apparition de la couleur jaune.
  • Silice chirale-pour la séparation des isomères optiquement actifs par échange de ligand, porosité 60 A
S65038196733640La mise en place de protections contre le solvant dans la chambre de mélange permet une saturation rapide et uniforme de l′atmosphère par les vapeurs de solvant. Ces tampons améliorent la reproductibilité et réduisent les effets de parois.
Application
Sigma-Aldrich® TLC Plates was used for TLC analysis during GTPase activity assay and lipid extraction/analysis.
Informations légales
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Heiko Runz et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(5), 1679-1689 (2002-03-07)
Generation of amyloid-beta (Abeta) from the amyloid precursor protein (APP) requires proteolytic cleavage by two proteases, beta- and gamma-secretase. Several lines of evidence suggest a role for cholesterol on secretase activities, although the responsible cellular mechanisms remain unclear. Here we
Chuang-Rung Chang et al.
The Journal of biological chemistry, 282(30), 21583-21587 (2007-06-08)
Mitochondria in cells comprise a tubulovesicular reticulum shaped by dynamic fission and fusion events. The multimeric dynamin-like GTPase Drp1 is a critical protein mediating mitochondrial division. It harbors multiple motifs including GTP-binding, middle, and GTPase effector (GED) domains that are