Principaux documents
Z529710
Supelco
Pulvérisateur pour chromatographie Aldrich®
size 10 mL
1 EA
355,00 $
355,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
355,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
355,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Taille
10 mL
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
Permet d′obtenir une pulvérisation fine et uniforme qui est adaptée au développement des plaques de CCM. Utilisation possible également en électrophorèse.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Evgeni Eltzov et al.
Biosensors & bioelectronics, 87, 572-578 (2016-09-13)
A new colorimetric immunoassay concept, utilizing conventional lateral flow membranes (e.g., conjugation, sample, absorption and nitrocellulose), were placed in a different configuration in a stacking manner, where the liquid sample that may contain the analyte diffuses from the bottom to