Principaux documents
Z113964
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 5 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 23 mm × 47 mm
288 EA
395,00 $
395,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
288 EA
395,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
395,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
borosilicate glass bottle
Description
USP Type I
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacité
5 mL
Diam. × H
23 mm × 47 mm
Volume
5 mL
Couleur
clear
Raccords
opening for 20 mm
Description générale
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.