Principaux documents
33110-U
Supelco
Flacons (vials), bouchon à sertir, flacon à sérum
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. 51.7 mm × H (94.5 mm), pkg of 36 ea
Synonyme(s) :
Serum Bottle Crimp Vials
36 EA
144,00 $
144,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
36 EA
144,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
144,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass bottle
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 36 ea
D.E.
51.7 mm × H (94.5 mm)
Volume
100 mL
Raccords
thread for 20 mm
Description générale
Ces flacons sont fabriqués à partir de verre clair, borosilicaté.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. Buenos días, Me gustaría saber que presión pueden aguantar estas botellas. Contando que la presión exterior es la presión atmosférica. Un saludo Sergio
    1 answer
    1. This product has not been tested for how much pressure it can withstand. Item Z742278 is a pressure-tested flask with a 1.5 bar max. pressure.