Principaux documents
Z113999
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 50 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
Synonyme(s) :
Glass Serum Vials
12 EA
83,90 $
288 EA
1 050,00 $
83,90 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
12 EA
83,90 $
288 EA
1 050,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
83,90 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
borosilicate glass bottle
Description
USP Type I
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacité
50 mL
Diam. × H
43 mm × 73 mm
Volume
50 mL
Couleur
clear
Raccords
opening for 20 mm
Description générale
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.