Principaux documents
W523607
Sigma-Aldrich
Petitgrain oil, Paraguay
Synonyme(s) :
Bitter orange oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Source biologique
Citrus aurantium
Qualité
Kosher
Activité optique
[α]20/D −3.0°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
173 °C (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
woody
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
152.0 °F
Point d'éclair (°C)
66.67 °C