375624
cis-4-Decenal
technical grade, 80%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
80%
Forme
liquid
Impuretés
≤10% trans isomer
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
78-80 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CC\C([H])=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Clé InChI
CWRKZMLUDFBPAO-SREVYHEPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter