Principaux documents
W403622
Sigma-Aldrich
cis-4-Dodecenal
≥94%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
(Z)-4-Dodecenal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.30
Numéro FEMA:
4036
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
05.220
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥94%
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
citrus; waxy; fruity
Chaîne SMILES 
O=CCCC=CCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-9,12H,2-7,10-11H2,1H3
Clé InChI
MMCDSVCBSAMNPL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2