Principaux documents
W509647
Sigma-Aldrich
(−)-Caryophyllene oxide
95%
Synonyme(s) :
β-Caryophyllene epoxide, (−)-Epoxycaryophyllene, (−)-Epoxydihydrocaryophyllene, (1R,4R,6R,10S)-9-Methylene-4,12,12-trimethyl-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, trans-Caryophyllene oxide
W509647-SAMPLE
74,30 $
100 G
156,00 $
1 KG
588,00 $
5 KG
2 100,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W509647-SAMPLE
74,30 $
100 G
156,00 $
1 KG
588,00 $
5 KG
2 100,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.35
Numéro FEMA:
4085
Beilstein:
148213
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
16.043
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Essai
95%
Activité optique
[α]20/D −70°, c = 2 in chloroform
Pf
62-63 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
β-caryophyllene (ox.)
Propriétés organoleptiques
woody
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]3([H])CC(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]1(C)O2
InChI
1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
Clé InChI
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
Application
  • Synergistic Antinociceptive Effect of β-Caryophyllene Oxide in Combination with Paracetamol, and the Corresponding Gastroprotective Activity.: This study reveals that β-Caryophyllene oxide enhances the pain-relieving effects of paracetamol while providing gastroprotective benefits, suggesting its potential in pain management therapies (Espinosa-Juárez et al., 2024).
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Muhammad Iqbal Choudhary et al.
Journal of natural products, 69(10), 1429-1434 (2006-10-28)
Microbial transformation of the sesquiterpene (-)-caryophyllene oxide (1) [(1R,4R,5R,9S)-4,5-epoxycaryophyllan-8(13)-ene] by a number of fungi, using a standard two-stage fermentation technique, has afforded as products (1R,4R,5R,9S)-4,5-dihydroxycaryophyllan-8(13)-ene (2), (1S,4R,5R,8S,9S)-clovane-5,9-diol (3), (1R,4R,5R,9S,11R)-4,5-epoxycaryophyllan-8(13)-en-15-ol (4), (1R,4R,5R,9S,11S)-4,5-epoxycaryophyllan-8(13)-en-14-ol (5), (1R,2S,4R,5R,9S)-4,5-epoxy-13-norcaryophyllan-8-one (6), (1R,4R,5R,8S,9S)-4,5-epoxycaryophyllan-13-ol (7), (1R,4R,5R,8S, 9S,13S)-caryolane-5,8,13-triol (8), (1R,3R,4R,5R,8S,9S)-4,5-epoxycaryophyllan-3,13-diol
M Salomé Gachet et al.
Journal of natural products, 74(4), 559-566 (2011-03-29)
In a survey of plants from Ecuador with antiprotozoal activity, Cupania cinerea was found to show significant in vitro activity against the Plasmodium falciparum K1 strain and Trypanosoma brucei rhodesiense. Subsequently, activity-guided isolation of the n-hexane and dichloromethane extracts from
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1