Documents
W276200
Sigma-Aldrich
Myrcène
stabilized, FCC, FG
Synonyme(s) :
7-Méthyl-3-méthylène-1,6-octadiène, β-Myrcène
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro FEMA:
2762
Numéro Beilstein :
1719990
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2197
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
1.008
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
~7 mmHg ( 20 °C)
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
167 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
myrcene
Propriétés organoleptiques
green; spicy; woody; balsamic; vegetable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
Clé InChI
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le myrcène est l′un des principaux composés volatils monoterpéniques des feuilles de Cymbopogon citratus (DC) Stapf , des feuilles d′armoise  et des feuilles de Xylopia aromatica , du cotonnier  , de la plante « chamchwi » et du goyavier. C'est également un agent attractif potentiel des nématodes.
Application
  • Selective Reactivity of Myrcene for Vat Photopolymerization 3D Printing and Postfabrication Surface Modification.: This research highlights the selective reactivity of myrcene in vat photopolymerization for 3D printing, demonstrating its potential in creating functionalized surfaces for biomedical applications (Weems et al., 2020, Biomacromolecules).
  • Inverse Vulcanization of Sulfur using Natural Dienes as Sustainable Materials for Lithium-Sulfur Batteries.: This article explores the use of myrcene and other natural dienes in the inverse vulcanization of sulfur, promoting sustainable materials for lithium-sulfur batteries (Gomez et al., 2016, ChemSusChem).
Actions biochimiques/physiologiques
Odeur détectable à 1 %
Autres remarques
Produit présent naturellement dans : Les graines d′anis, le basilic, la bière, le cassis, le gin, le laurier, le romarin et le thym.
Clause de non-responsabilité
La substance W276200 n′est pas enregistrée dans REACH car sa seule utilisation supportée est l′emploi dans les produits médicaux destinés à l′homme ou à un usage vétérinaire. ou dans l′alimentation humaine ou pour animaux selon l′article 2 du Règlement REACH n° 1907/2006.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Volatile flavour components of guava.
Macleod AJ & de Troconis NG.
Phytochemistry, 21(6), 1339-1342 (1982)
Diurnal cycle of emission of induced volatile terpenoids by herbivore-injured cotton plant.
Loughrin, JH, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91(25), 11836-11840 (1994)
Volatile compounds isolated from edible Korean chamchwi (Aster scaber Thunb).
Chung TY, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41(10), 1693-1697 (1993)
?-Myrcene, a potent attractant component of pine wood for the Pine Wood Nematode, Bursaphelenchus xylophilus.
Ishkawa M, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 50(7), 1863-1866 (1986)
Antimutagenic effect of the major volatile compounds identified from mugwort (Artemisia asictica nakai) leaves.
Kim JO, et al.
Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition, 21(3), 308-313 (1992)