W342106
4-Oxoisophorone
≥98%, FG
Synonyme(s) :
2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1,4-dione, 4-Oxoisophorone, Cétoisophorone
76,70 $
About This Item
76,70 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
92-94 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
26-28 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; woody; sweet
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
Clé InChI
AYJXHIDNNLJQDT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
<li><strong>Characterization of Evodia rutaecarpa (Juss) Benth honey: volatile profile, odor-active compounds and odor properties.</strong> Cette étude porte sur les composés aromatiques spécifiques du miel d'Evodia rutaecarpa, identifiant le 4-oxoisophorone comme composant clé des caractéristiques organoleptiques, essentiel au développement de denrées alimentaires aux arômes distincts (Li et al., 2024).</li>
<li><strong>Enantioselective Total Synthesis of (R,R)-Blumenol B and d(9)-(R,R)-Blumenol B</strong> Décrit la synthèse de composés biologiquement actifs en utilisant le 4-oxoisophorone comme précurseur, mettant en évidence sa polyvalence en chimie de synthèse et ses applications potentielles dans le développement d'agents pharmaceutiques (Tan et al., 2022).</li>
<li><strong>The mystery of the butterfly bush Buddleja davidii: How are the butterflies attracted </strong> Explore les attractifs chimiques de Buddleja davidii, le 4-oxoisophorone étant identifié comme un attractif majeur, avec des implications pour l'amélioration de la biodiversité et l'écologie des jardins (Lehner et al., 2022).</li>
</ul>
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves