Key Documents
W394807
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanone
≥99%
Synonyme(s) :
Tetrahydro-p-cresol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H9(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro FEMA:
3948
Numéro Beilstein :
506746
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4443 (lit.)
Point d'ébullition
169-171 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; animal
Chaîne SMILES 
CC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Methylcyclohexanone is a cyclic flavor ketone that is reported to be present in volatile oil of roasted sesame seeds.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Identification of volatile flavor components of the oil from roasted sesame seeds.
Nakamura S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(7), 1891-1899 (1989)