29140
Cyclohexanone
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
pimelic ketone
34,20 $
About This Item
34,20 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3.4 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Limite d'explosivité
1.1 %, 100 °F
9.4 %
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
≤0.5% water
Résidus d'évap.
≤0.05%
Indice de réfraction
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.450
pb
155 °C (lit.)
Pf
−47 °C (lit.)
Densité
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Clé InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup