Principaux documents
W378621
Sigma-Aldrich
γ-Methyl decalactone
96%, FG
Synonyme(s) :
γ-Methyl-γ-decalactone, 4-Methyl-4-decanolide, 5-Hexyldihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, Dihydrojasmone lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Numéro FEMA:
3786
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.051
Nomenclature NACRES :
NA.21
Plus de détails sur ce produit W378621 Contacter notre Service technique
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.450
Densité
0.942 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; fatty; oily; cheesy; waxy
Chaîne SMILES 
O=C(CC1)OC1(CCCCCC)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-8-11(2)9-7-10(12)13-11/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
ALWUKGXLBSQSMA-UHFFFAOYSA-N
Application
The profile of this product will enhance dairy flavor profiles where cream plays a major role, namely milk, butter, cream, ice cream, crème brulée, cream cheese, cheese, etc. It can enlarge the fatty complex and add richness in coconut and nuts like pecan macadamia, cashew and almond, as well as in meat fat flavors such as tallow, lard and schmaltz.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 10%[1]
Taste at 5-10ppm [1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(4), 50-50 (2014)