218391
(S)-(−)-Perillyl alcohol
96%
Synonyme(s) :
p-Mentha-1,8-diene-7-ol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Activité optique
[α]22/D −88°, c = 1 in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
Point d'ébullition
119-121 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(CO)=CC1
InChI
1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
NDTYTMIUWGWIMO-SNVBAGLBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Perillyl alcohol neoglycoside derivatives as potential anti cancer agents.
- Amino-modified derivatives of (S)-perillyl alcohol as potent antiproliferative agents.
- Perillaldehyde 8,9-epoxide, a para-menthane class derivative as an in vivo anti-tumor agent.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter