W355801
α-Terpinene
≥89%, FCC, FG
Synonyme(s) :
1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, p-Mentha-1,3-diene
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥89%
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
173-175 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble 1ml/2ml, clear, colorless
Densité
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
terpineol (mixture of isomers), Alpha-terpinene
Propriétés organoleptiques
lemon; medicinal; citrus; woody
Chaîne SMILES
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
Clé InChI
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Antidepressant and anxiolytic potential of Citrus reticulata Blanco essential oil: a network pharmacology and animal model study.: This study evaluates the antidepressant and anxiolytic effects of essential oils containing α-Terpinene, providing evidence of its therapeutic potential in mental health treatments (Nguyen et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup