Documents
8.14893
Sigma-Aldrich
α-Phellandrene
for synthesis
Synonyme(s) :
α-Phellandrene, 5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
202-792-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Concentration
≥60.0% (GC)
Point d'ébullition
175 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 47 °C
Densité
0.84 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
OGLDWXZKYODSOB-SNVBAGLBSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.835 - 0.850
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F
Point d'éclair (°C)
47 °C