86476
γ-Terpinene
analytical standard
Synonyme(s) :
1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, p-Mentha-1,4-diene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
~0.7 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.474
pb
182 °C (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
Clé InChI
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
γ-Terpinene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Thymus vulgaris L. oil samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
124.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
-β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene