Principaux documents
W366706
Sigma-Aldrich
Diphenyl ether
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Diphenyl oxide, Phenyl ether
W366706-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
102,00 $
10 KG
502,00 $
25 KG
759,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W366706-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
102,00 $
10 KG
502,00 $
25 KG
759,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro FEMA:
3667
Beilstein:
1364620
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2201
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
4.035
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Densité de vapeur
>5.86 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
solid or liquid
Température d'inflammation spontanée
1144 °F
Limite d'explosivité
1.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
pb
259 °C (lit.)
Pf
25-27 °C (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
geranium; green
Chaîne SMILES 
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TTR(7276)
Catégories apparentées
Description générale
Diphenyl ether is used as a flavor additive in tobacco products[1] such as bidi cigarettes.[2]
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Quantification of flavor-related compounds in the unburned contents of bidi and clove cigarettes.
Stanfill SB, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(22), 8580-8588 (2006)
Quantitation of ten flavor compounds in unburned tobacco products.
Lisko JG, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(13), 4698-4704 (2014)
Hua Xu et al.
Biochemistry, 47(14), 4228-4236 (2008-03-14)
Approximately one-third of the world's population carries Staphylococcus aureus. The recent emergence of extreme drug resistant strains that are resistant to the "antibiotic of last resort", vancomycin, has caused a further increase in the pressing need to discover new drugs
Sindra L Summoogum et al.
Chemosphere, 85(2), 143-150 (2011-07-09)
This article examines the thermal decomposition of alpha-cypermethrin, one of the most common pyrethroid pesticides. The objective was to identify its decomposition pathways and to gain an understanding into the formation of toxic species in the environment, including those that
Claudia Moeckel et al.
Environmental science & technology, 42(9), 3219-3225 (2008-06-05)
Short-term variability of concentrations of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and chlordanes in air at a semirural site in England over a 5 day period is reported. Four-hour air samples were collected during a period dominated by a high pressure system