Principaux documents
NISTC1248
Nickel-copper alloy
NIST® SRM® C1248, 66Ni - 30Cu
1 DISC
1 420,00 $
1 420,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 DISC
1 420,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 420,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
One unit of SRM C1248 contains a disk with a diameter 32 mm (11/4 in) and a thickness of 19 mm (3/4 in).
SRM C1248_cert
SRM C1248_SDS
Application
Nickel-copper alloy SRM is intended for use in optical emission and X-ray fluorescence spectrometric analysis methods.
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Molybdenum (Mo), Iron (Fe), Aluminium (Al), Zinc (Zn), Lead (Pb), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Vanadium (V), Cobalt (Co), Magnesium (Mg), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable