Principaux documents
W310311
Sigma-Aldrich
γ-Valerolactone
natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
W310311-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
186,00 $
500 G
762,00 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W310311-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
186,00 $
500 G
762,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro FEMA:
3103
Beilstein:
80420
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
757
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.013
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
cocoa; herbaceous; woody; sweet; warm
Qualité:
FG
Kosher
natural
Allergène alimentaire:
no known allergens
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
3.45 (vs air)
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−31 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cocoa; herbaceous; woody; sweet; warm
Chaîne SMILES 
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
γ-Valerolactone has been identified as one of the volatile flavor constituents in mango[1] and honey.[2]
Natural occurence: Barley, beef, beer, Swiss cheese, coffee, cocoa, mango, milk, mushroom, peach, pork, tea, soy and tomato
Application
The sweet, creamy notes of this lactone will enhance coconut, vanilla, caramel, toffee, milk chocolate, and the sweeter dairy flavors like cajeta, milk and whipped cream. Dried fruit flavors like date and fig, and nut flavors like almond and peanut butter are also good destinations for this material.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1%[3]
Taste at 8-15ppm[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(5), 54-54 (2014)
Importance of some lactones and 2, 5-dimethyl-4-hydroxy-3 (2H)-furanone to mango (Mangifera indica L.) aroma.
Wilson III CW, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(7), 1556-1559 (1990)
Catalytic conversion of biomass-derived carbohydrates into gamma-valerolactone without using an external H2 supply.
Li Deng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(35), 6529-6532 (2009-07-25)
S Hein et al.
FEMS microbiology letters, 153(2), 411-418 (1997-08-15)
The aim of this study was the production of the homopolyester poly(4-hydroxybutyric acid) (poly(4HB)) with recombinant strains of Escherichia coli. Wild-type strains and other widely used non-recombinant strains of E. coli are not able to produce polyhydroxyalkanoic acids (PHA) as
Conversion of hemicellulose into furfural using solid acid catalysts in γ-valerolactone.
Elif I Gürbüz et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(4), 1270-1274 (2012-12-06)