Principaux documents
W310301
Sigma-Aldrich
γ-Valerolactone
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
W310301-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
214,00 $
5 KG
853,00 $
10 KG
1 270,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W310301-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
214,00 $
5 KG
853,00 $
10 KG
1 270,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro FEMA:
3103
Beilstein:
80420
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
757
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.013
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
300
400
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Densité de vapeur
3.45 (vs air)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−31 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cocoa; herbaceous; woody; sweet; warm
Chaîne SMILES 
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Description générale
γ-Valerolactone has been identified as one of the volatile flavor constituents in mango[1] and honey.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Importance of some lactones and 2, 5-dimethyl-4-hydroxy-3 (2H)-furanone to mango (Mangifera indica L.) aroma.
Wilson III CW, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(7), 1556-1559 (1990)
Conversion of hemicellulose into furfural using solid acid catalysts in γ-valerolactone.
Elif I Gürbüz et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(4), 1270-1274 (2012-12-06)
M Iwata et al.
International archives of occupational and environmental health, 51(3), 253-260 (1983-01-01)
n-Hexane is one of the solvents widely used in industry and well known to be neurotoxic. Recently it was clearly revealed that n-hexane is metabolized in vivo and its metabolites are excreted in the urine. However, the relationship between the
S Hein et al.
FEMS microbiology letters, 153(2), 411-418 (1997-08-15)
The aim of this study was the production of the homopolyester poly(4-hydroxybutyric acid) (poly(4HB)) with recombinant strains of Escherichia coli. Wild-type strains and other widely used non-recombinant strains of E. coli are not able to produce polyhydroxyalkanoic acids (PHA) as
Floral origin markers of heather honeys: Erica arborea and Calluna vulgaris.
Guyot C, et al.
Food Chemistry, 64(1), 3-11 (1999)