Principaux documents
W281301
Sigma-Aldrich
Octyl propionate
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2(CH2)7CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.29
Numéro FEMA:
2813
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
407
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.126
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
228 °C (lit.)
Densité
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
waxy
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-11(12)4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
CEQGYPPMTKWBIU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Sha Sha et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(1), 123-131 (2016-12-19)
The aroma profile of Chinese roasted sesame-like flavor type liquor was investigated by means of headspace solid phase microextraction-aroma extract dilution analysis (HS-SPME-AEDA). Sixty-three odor-active regions were detected by HS-SPME-AEDA with flavor dilution (FD) factors >5, and 58 of these