Principaux documents
72994
Supelco
Neoxanthin
analytical standard
Synonyme(s) :
(3S,3′S,5R,5′R,6R,6′S,9′-cis)-6,7-Didehydro-5′,6′-epoxy-5′,6′-dihydro-β,β-carotene-3,3′,5(6H)-triol, 9′-cis-Neoxanthin
1 MG
1 270,00 $
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
1 270,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H56O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
600.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C/C(C([H])=[C@]=C1[C@](C)(O)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/[C@@]2(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-35-36(5,6)25-33(41)27-38(35,9)43)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-37(7,8)26-34(42)28-39(40,10)44-40/h11-21,23-24,33-34,41-43H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t22?,33-,34-,38+,39+,40-/m0/s1
Clé InChI
PGYAYSRVSAJXTE-CLONMANBSA-N
Description générale
Neoxanthin belongs to the class of carotenoids. It is an allenic xanthophyll and a precursor of the plant hormone abscisic acid, which is formed as the last product of carotenoid synthesis in green plants.[1]
Application
Neoxanthin may be used as a reference standard in the determination of the analyte in fruits using high-performance liquid chromatography (HPLC) coupled with diode array detector (DAD) and mass spectrometry (MS).[1])
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Identification of neoxanthin synthase as a carotenoid cyclase paralog.
Bouvier F, et al.
European Journal of Biochemistry, 267(21), 6346-6352 (2000)