Principaux documents
424552
Sigma-Aldrich
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol
98%
Synonyme(s) :
2-(2-N ,N -Dimethylaminoethoxy)ethanol, N ,N -Dimethyl-2-(2-aminoethoxy)ethanol, N ,N -Dimethyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]amine
250 ML
65,50 $
1 L
197,00 $
65,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
65,50 $
1 L
197,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CH2OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
65,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
95 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)CCOCCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-7(2)3-5-9-6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
YSAANLSYLSUVHB-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the preparation of low-density packaging foams.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
H W Leung et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 40(7), 1033-1040 (2002-06-18)
A 9-day repeated cutaneous toxicity study in the New Zealand White rabbit was conducted using 6-h occluded contact with 0 (water control), 50, 250 and 500 mg dimethylaminoethoxyethanol (DMEE)/kg. There were no clinical signs, and no effects on body weight