Principaux documents
W268313
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
natural, ≥98%, FCC, FG
W268313-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
183,00 $
1 KG
1 210,00 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W268313-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
183,00 $
1 KG
1 210,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro FEMA:
2683
Beilstein:
1072099
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
260c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.725
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
4.68 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
pb
198-199 °C (lit.)
Pf
−12 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
Densité
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; phenolic
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl benzoate occurs naturally in guava[1], mango[2] and kiwifruit.[3]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Application of headspace solid-phase microextraction to volatile flavour profile development during storage and ripening of kiwifruit.
Wan XM, et al.
Food Research International, 32(3), 175-183 (1999)
Dynamic headspace concentration and gas chromatography of volatile flavor components in peach.
Narain N, et al.
Journal of Food Science, 55(5), 1303-1307 (1990)
Contribution of volatile compounds to mango (Mangifera indica L.) aroma
Pino JA & Mesa J
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 207-213 (2006)
María Manchado-Rojo et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 72(2), 294-307 (2012-06-20)
The transcriptional network topology of B function in Antirrhinum, required for petal and stamen development, is thought to rely on initial activation of transcription of DEFICIENS (DEF) and GLOBOSA (GLO), followed by a positive autoregulatory loop maintaining gene expression levels.
Na Lin et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(15), 4703-4710 (2008-03-22)
We present a theoretical study of the solvent-induced three-photon absorption cross section of a highly conjugated fluorene derivative, performed using density functional (DFT) cubic response theory in combination with the polarizable continuum model. The applicability of the often used two-state