Principaux documents
W205818
Sigma-Aldrich
Isoamyl benzoate
≥98%, FCC, FG
W205818-SAMPLE-K
74,90 $
1 KG
154,00 $
10 KG
714,00 $
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W205818-SAMPLE-K
74,90 $
1 KG
154,00 $
10 KG
714,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.25
Numéro FEMA:
2058
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
562
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.755
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
261-262 °C (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; fruity; waxy; sweet
Chaîne SMILES 
CC(C)CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
MLLAPOCBLWUFAP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Aymerick Eudes et al.
Microbial cell factories, 15(1), 198-198 (2016-11-23)
BAHD acyltransferases, named after the first four biochemically characterized enzymes of the group, are plant-specific enzymes that catalyze the transfer of coenzyme A-activated donors onto various acceptor molecules. They are responsible for the synthesis in plants of a myriad of
Ki Yong Kim et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 227, 587-595 (2017-05-21)
Seasonal variations in the concentrations of eight ultraviolet (UV) filters and 22 illicit drugs including their metabolites in the Korean aquatic environment were investigated. Seawater samples from three beaches, water samples from two rivers, and influents and effluents from three