Documents
W277126
Sigma-Aldrich
Neroli oil, Morocco
FG
Synonyme(s) :
Citrus bigaradia oil morocco, Neroli marocco EO
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2771
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Citrus aurantium L.
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
Origine
France origin
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
Point d'ébullition
163 °C (lit.)
Densité
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
orange
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup